Merck
ENA388700172
Enamine
3-(aminooxy)propanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.55
MDL番号:
mp
148-151
Iupac Name
3-(aminooxy)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H7NO3.ClH/c4-7-2-1-3(5)6;/h1-2,4H2,(H,5,6);1H
InChI Key
XRRWTXUSRDXCLW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120547
Melting Point
148-151
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120547