Merck
ENA388700068
Enamine
1-(3-ethylpyridin-2-yl)ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.19
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-ethyl-2-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-3-8-5-4-6-10-9(8)7(2)11/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI Key
IOYXDXJFCVPYSZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123544
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123544
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)