Merck
ENA388699897
Enamine
3-amino-4-(difluoromethoxy)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
3-amino-4-(difluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7F2NO3/c9-8(10)14-6-2-1-4(7(12)13)3-5(6)11/h1-3,8H,11H2,(H,12,13)
InChI Key
MGYAZPUZFPMDPX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123201
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123201
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)