Merck
ENA388699828
Enamine
1-{1,4-diazaspiro[5.5]undecan-1-yl}ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.29
MDL番号:
Iupac Name
1-acetyl-1,4-diazaspiro[5.5]undecane
Inchi Code
1S/C11H20N2O/c1-10(14)13-8-7-12-9-11(13)5-3-2-4-6-11/h12H,2-9H2,1H3
InChI Key
PEEIBWAJAKHQBD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123091
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123091
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)