Merck
ENA388699773
Enamine
2-[2-(dimethylamino)ethanesulfonyl]benzoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
293.77
MDL番号:
Iupac Name
2-{[2-(dimethylamino)ethyl]sulfonyl}benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO4S.ClH/c1-12(2)7-8-17(15,16)10-6-4-3-5-9(10)11(13)14;/h3-6H,7-8H2,1-2H3,(H,13,14);1H
InChI Key
ASFQSGNAUXVIEL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122954
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122954
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)