Merck
ENA388699743
Enamine
2-aminoethanethioamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
126.61
MDL番号:
mp
160-161
Iupac Name
2-aminoethanethioamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C2H6N2S.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H2,4,5);1H
InChI Key
COPVWNNFTVZFQY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124586
Melting Point
160-161
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124586
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)