Merck
ENA388699668
Enamine
3-(pyridin-3-yloxy)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.2
MDL番号:
Iupac Name
3-(pyridin-3-yloxy)phenol
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c13-9-3-1-4-10(7-9)14-11-5-2-6-12-8-11/h1-8,13H
InChI Key
QVWXYGODQAUYHG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123822
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123822