Merck
ENA388192427
Enamine
2-chloro-6-methylpyridin-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.57
MDL番号:
mp
190-191
Iupac Name
2-chloro-6-methyl-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H6ClNO/c1-4-2-3-5(9)6(7)8-4/h2-3,9H,1H3
InChI Key
LCVJZBIGDFXRLU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82645
Melting Point
190-191
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82645