Merck
ENA388192381
Enamine
4-(ethanesulfonyl)aniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.71
MDL番号:
Iupac Name
4-(ethylsulfonyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11NO2S.ClH/c1-2-12(10,11)8-5-3-7(9)4-6-8;/h3-6H,2,9H2,1H3;1H
InChI Key
WTYYAXAHNXLQSW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-34743
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-34743