Merck
ENA388192367
Enamine
3-cyclopropylpropanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
95.14
MDL番号:
Iupac Name
3-cyclopropylpropanenitrile
Inchi Code
1S/C6H9N/c7-5-1-2-6-3-4-6/h6H,1-4H2
InChI Key
INDZKZONOLGFIL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120297
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120297
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)