Merck
ENA388192115
Enamine
2-oxopropanethioamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
103.14
MDL番号:
mp
69-71
Iupac Name
2-oxopropanethioamide
Inchi Code
1S/C3H5NOS/c1-2(5)3(4)6/h1H3,(H2,4,6)
InChI Key
CUDPUYMADCMXBY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122016
Melting Point
69-71
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122016
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)