Merck
ENA388192052
Enamine
1-(2-fluorophenyl)piperidin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.25
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-fluorophenyl)-3-piperidinamine
Inchi Code
1S/C11H15FN2/c12-10-5-1-2-6-11(10)14-7-3-4-9(13)8-14/h1-2,5-6,9H,3-4,7-8,13H2
InChI Key
VMHIFSCPQPEEDU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121868
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121868
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)