Merck
ENA388191997
Enamine
2-[(1-methylpiperidin-4-yl)oxy]pyridin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.28
MDL番号:
Iupac Name
2-[(1-methyl-4-piperidinyl)oxy]-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C11H17N3O/c1-14-6-3-10(4-7-14)15-11-8-9(12)2-5-13-11/h2,5,8,10H,3-4,6-7H2,1H3,(H2,12,13)
InChI Key
QZAFLGODJMSZDR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121547
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121547
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)