Merck
ENA388191964
Enamine
3-amino-3-methylbutan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
103.16
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-3-methyl-2-butanol
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-4(7)5(2,3)6/h4,7H,6H2,1-3H3
InChI Key
RICKMFQXMYMBNY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121245
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121245
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)