Merck
ENA388191889
Enamine
6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.18
MDL番号:
Iupac Name
6-fluoro-3-chromanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9FO3/c11-8-1-2-9-6(4-8)3-7(5-14-9)10(12)13/h1-2,4,7H,3,5H2,(H,12,13)
InChI Key
POJZDZQAEYSLOK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120862
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120862
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)