Merck
ENA388191826
Enamine
4-(benzyloxy)naphthalene-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.31
MDL番号:
Iupac Name
4-(benzyloxy)-2-naphthaldehyde
Inchi Code
1S/C18H14O2/c19-12-15-10-16-8-4-5-9-17(16)18(11-15)20-13-14-6-2-1-3-7-14/h1-12H,13H2
InChI Key
BIQRGAYGWFPENO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120450
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120450
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)