Merck
ENA388191749
Enamine
2-bromo-4H,5H,6H,7H-thieno[2,3-c]pyridine hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
299.03
MDL番号:
mp
226-228
Iupac Name
2-bromo-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine hydrobromide
Inchi Code
1S/C7H8BrNS.BrH/c8-7-3-5-1-2-9-4-6(5)10-7;/h3,9H,1-2,4H2;1H
InChI Key
LYFTUUNJHCCTAO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120711
Melting Point
226-228
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120711