Merck
ENA387772717
Enamine
2-fluoro-6-methanesulfonylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.21
MDL番号:
mp
61-63
Iupac Name
2-fluoro-6-(methylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H8FNO2S/c1-12(10,11)6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI Key
VWKLVECIQHBNKS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119878
Melting Point
61-63
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119878
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)