Merck
ENA387772685
Enamine
2-[3-(difluoromethoxy)phenyl]morpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.23
MDL番号:
Iupac Name
difluoromethyl 3-(2-morpholinyl)phenyl ether
Inchi Code
1S/C11H13F2NO2/c12-11(13)16-9-3-1-2-8(6-9)10-7-14-4-5-15-10/h1-3,6,10-11,14H,4-5,7H2
InChI Key
SNOOHUIZKCHLMR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119794
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119794
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)