Merck
ENA387772593
Enamine
1-(methylamino)cyclohexane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.21
MDL番号:
Iupac Name
1-(methylamino)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-9-8(7(10)11)5-3-2-4-6-8/h9H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
HVYIHHARGXZADR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119556
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119556
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)