Merck
ENA387772454
Enamine
2-(4-methoxycyclohexyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.22
MDL番号:
Iupac Name
(4-methoxycyclohexyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h7-8H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
MCYXXAZQNRGYGE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119248
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119248