Merck
ENA387772372
Enamine
6-methyl-1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.13
MDL番号:
Iupac Name
6-methyl-1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O2.2ClH/c1-6-4-9-2-3-10(6)7(5-9)8(11)12;;/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,11,12);2*1H
InChI Key
WLZXURQGVOTGIF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120562
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120562
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)