Merck
ENA387772367
Enamine
2-chloro-3-iodopyridine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.45
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-3-iodoisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H3ClINO2/c7-5-4(8)3(6(10)11)1-2-9-5/h1-2H,(H,10,11)
InChI Key
FWQJOBJJNDWGCO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120527
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120527
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)