Merck
ENA387772323
Enamine
4-amino-3,3-difluorobutanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.56
MDL番号:
Iupac Name
4-amino-3,3-difluorobutanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H7F2NO2.ClH/c5-4(6,2-7)1-3(8)9;/h1-2,7H2,(H,8,9);1H
InChI Key
ZSZXCSUWRYRIKE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119974
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119974