Merck
ENA387772288
Enamine
5,6-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.71
MDL番号:
Iupac Name
5,6-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c1-13-10-4-3-8-7-12-6-5-9(8)11(10)14-2;/h3-4,12H,5-7H2,1-2H3;1H
InChI Key
QPBAENLXKAWWOO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119688
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119688
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)