Merck
ENA379364328
Enamine
1-(oxolan-2-yl)propan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
129.2
MDL番号:
Iupac Name
1-tetrahydro-2-furanyl-1-propanamine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-2-6(8)7-4-3-5-9-7/h6-7H,2-5,8H2,1H3
InChI Key
BHONVBPCNYEAAB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118645
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118645
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)