Merck
ENA379364145
Enamine
1-methyl-4-(pyrrolidin-3-yl)piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.28
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-4-(3-pyrrolidinyl)piperidine
Inchi Code
1S/C10H20N2/c1-12-6-3-9(4-7-12)10-2-5-11-8-10/h9-11H,2-8H2,1H3
InChI Key
SCIGNRJWFLJIEM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118113
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118113