Merck
ENA379364018
Enamine
2-(2-chloropyrimidin-5-yl)propan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.61
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-chloro-5-pyrimidinyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O/c1-7(2,11)5-3-9-6(8)10-4-5/h3-4,11H,1-2H3
InChI Key
IPIAYBSASVOOJH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117662
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117662