Merck
ENA379363848
Enamine
6-methyl-1H,2H,3H,4H-pyrido[2,3-b]pyrazin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.18
MDL番号:
Iupac Name
6-methyl-3,4-dihydropyrido[2,3-b]pyrazin-2(1H)-one
Inchi Code
1S/C8H9N3O/c1-5-2-3-6-8(10-5)9-4-7(12)11-6/h2-3H,4H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
UKTYMXRERGTZAV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117193
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117193