Merck
ENA379363695
Enamine
2,2-dicyclopropylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.18
MDL番号:
mp
60-62
Iupac Name
dicyclopropylacetic acid
Inchi Code
1S/C8H12O2/c9-8(10)7(5-1-2-5)6-3-4-6/h5-7H,1-4H2,(H,9,10)
InChI Key
LAPHTVCKEMNVML-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116889
Melting Point
60-62
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116889
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)