Merck
ENA379363557
Enamine
2-[4-(4-methoxyphenoxy)phenyl]ethan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
279.77
MDL番号:
mp
221-224
Iupac Name
2-[4-(4-methoxyphenoxy)phenyl]ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H17NO2.ClH/c1-17-13-6-8-15(9-7-13)18-14-4-2-12(3-5-14)10-11-16;/h2-9H,10-11,16H2,1H3;1H
InChI Key
XXBIRCVTBMPSOW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117835
Melting Point
221-224
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117835
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)