Merck
ENA379363440
Enamine
2-amino-2-phenyl-N-(1H-pyrazol-4-yl)acetamide dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
289.16
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-2-phenyl-N-(1H-pyrazol-4-yl)acetamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N4O.2ClH/c12-10(8-4-2-1-3-5-8)11(16)15-9-6-13-14-7-9;;/h1-7,10H,12H2,(H,13,14)(H,15,16);2*1H
InChI Key
FLPBEBBFQFIFNM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116690
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116690