Merck
ENA375227954
Enamine
2-(4,4-dimethylcyclohexyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.25
MDL番号:
Iupac Name
(4,4-dimethylcyclohexyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H18O2/c1-10(2)5-3-8(4-6-10)7-9(11)12/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
HIQKOCLKQSNITC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115706
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115706
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)