Merck
ENA375227895
Enamine
(1-ethylpiperidin-2-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.23
MDL番号:
Iupac Name
(1-ethyl-2-piperidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-2-9-6-4-3-5-8(9)7-10/h8,10H,2-7H2,1H3
InChI Key
QDCVURQLJNIQBY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114396
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114396
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)