Merck
ENA375227788
Enamine
2-(5-ethylthiophene-2-carbonyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
260.31
MDL番号:
Iupac Name
2-[(5-ethyl-2-thienyl)carbonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H12O3S/c1-2-9-7-8-12(18-9)13(15)10-5-3-4-6-11(10)14(16)17/h3-8H,2H2,1H3,(H,16,17)
InChI Key
CRVNPJNPROPZAD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115247
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115247