Merck
ENA375227635
Enamine
1-iodo-2-methylpropan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.02
MDL番号:
Iupac Name
1-iodo-2-methyl-2-propanol
Inchi Code
1S/C4H9IO/c1-4(2,6)3-5/h6H,3H2,1-2H3
InChI Key
UOQIHMBZKSCLPI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114887
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114887