Merck
ENA375227586
Enamine
[4-(phenylsulfanyl)phenyl]methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.32
MDL番号:
Iupac Name
[4-(phenylsulfanyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C13H13NS/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)15-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10,14H2
InChI Key
OEDXLXUXHSCZKP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114785
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114785