Merck
ENA375227434
Enamine
1-amino-N-[3-(dimethylamino)propyl]cyclohexane-1-carboxamide dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
300.27
MDL番号:
Iupac Name
1-amino-N-[3-(dimethylamino)propyl]cyclohexanecarboxamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H25N3O.2ClH/c1-15(2)10-6-9-14-11(16)12(13)7-4-3-5-8-12;;/h3-10,13H2,1-2H3,(H,14,16);2*1H
InChI Key
LJTOQOACOFJYSB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115457
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115457