Merck
ENA375227367
Enamine
(1R)-1-(6-methylpyridin-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.12
MDL番号:
Iupac Name
(1R)-1-(6-methyl-2-pyridinyl)ethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2.2ClH/c1-6-4-3-5-8(10-6)7(2)9;;/h3-5,7H,9H2,1-2H3;2*1H/t7-;;/m1../s1
InChI Key
ADHLSEZFNCMZFN-XCUBXKJBSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114658
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114658
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)