Merck
ENA375227352
Enamine
3-amino-2-[(2-methoxyphenyl)methyl]propanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.71
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-methoxybenzyl)-beta-alanine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO3.ClH/c1-15-10-5-3-2-4-8(10)6-9(7-12)11(13)14;/h2-5,9H,6-7,12H2,1H3,(H,13,14);1H
InChI Key
CLIARHHGVZZQIY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114559
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114559