Merck
ENA372574154
Enamine
tricyclo[8.2.1.0,3,8]trideca-3,5,7-trien-13-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.25
MDL番号:
Iupac Name
5,6,7,8,9,10-hexahydro-6,9-methanobenzo[8]annulen-11-one
Inchi Code
1S/C13H14O/c14-13-11-5-6-12(13)8-10-4-2-1-3-9(10)7-11/h1-4,11-12H,5-8H2
InChI Key
CMCAOQYLMULHEZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113221
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113221
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)