Merck
ENA372574090
Enamine
1-(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.23
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-6(10)7-8(2,3)9(7,4)5/h7H,1-5H3
InChI Key
FDQDDHZRPQVKAZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
94
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114450
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)