Merck
ENA372573943
Enamine
2-cyano-3-ethoxyprop-2-enoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.13
MDL番号:
Iupac Name
(2Z)-2-cyano-3-ethoxy-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C6H7NO3/c1-2-10-4-5(3-7)6(8)9/h4H,2H2,1H3,(H,8,9)/b5-4-
InChI Key
AVAQZFUVMGMHSC-PLNGDYQASA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113997
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113997