Merck
ENA372573894
Enamine
ethyl 4-chloro-2-ethylpyrimidine-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.65
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-chloro-2-ethyl-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H11ClN2O2/c1-3-7-11-5-6(8(10)12-7)9(13)14-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
BWMPMYWAOKAOGP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113077
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113077
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)