Merck
ENA372573883
Enamine
1-(benzylamino)butan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.26
MDL番号:
Iupac Name
1-(benzylamino)-2-butanol
Inchi Code
1S/C11H17NO/c1-2-11(13)9-12-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11-13H,2,8-9H2,1H3
InChI Key
XHIGQRPMBZIQLS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113791
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113791