Merck
ENA372573609
Enamine
methyl 6-cyano-2-oxaspiro[3.3]heptane-6-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.19
MDL番号:
Iupac Name
methyl 6-cyano-2-oxaspiro[3.3]heptane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-12-7(11)9(4-10)2-8(3-9)5-13-6-8/h2-3,5-6H2,1H3
InChI Key
MINVJBSZZWVFIH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113883
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113883