Merck
ENA372573592
Enamine
ethyl 2-[(piperidin-4-yl)formamido]acetate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.73
MDL番号:
Iupac Name
ethyl [(4-piperidinylcarbonyl)amino]acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H18N2O3.ClH/c1-2-15-9(13)7-12-10(14)8-3-5-11-6-4-8;/h8,11H,2-7H2,1H3,(H,12,14);1H
InChI Key
JTGHWZIYVUZGNV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113714
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113714