Merck
ENA372573544
Enamine
2',3'-dihydrospiro[cyclopropane-1,1'-indene]-3-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.69
MDL番号:
Iupac Name
2',3'-dihydrospiro[cyclopropane-1,1'-inden]-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13N.ClH/c12-10-7-11(10)6-5-8-3-1-2-4-9(8)11;/h1-4,10H,5-7,12H2;1H
InChI Key
XWLSPNMAUPKLTE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113116
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113116
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)