Merck
ENA372573283
Enamine
2-methyl-2-[(methylamino)methyl]propane-1,3-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
133.19
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-2-[(methylamino)methyl]-1,3-propanediol
Inchi Code
1S/C6H15NO2/c1-6(4-8,5-9)3-7-2/h7-9H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
JPDWOAOVCHLDTO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112681
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112681
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)