Merck
ENA372573269
Enamine
{[3-(methylsulfanyl)phenyl]amino}formonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.23
MDL番号:
Iupac Name
3-(methylsulfanyl)phenylcyanamide
Inchi Code
1S/C8H8N2S/c1-11-8-4-2-3-7(5-8)10-6-9/h2-5,10H,1H3
InChI Key
UKQSFPATKCKZDC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109061
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109061